7-Méthoxyindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1751-1G M1751-5G
TCIAM1751-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAM1751-1G TCIAM1751-5G
7-Méthoxyindole ≥98.0% (par GC)
7-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 166°C
Densité: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047203
Numéro CAS: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&vid=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité