7-Méthylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1702-5GEA 167 EUR InStock
TCIAM1702-5G TCIAM1702-1G
7-Méthylindole ≥98.0% (par GC)
7-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 266°C
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00005684
Numéro CAS: 933-67-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/14/28976014.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité