7-Tridécanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tridecan-7-one, Enanthone, Dihexyl ketone
D1546-25G D1546-5G
TCIAD1546-25GEA 178 EUR InStock
TCIAD1546-25G TCIAD1546-5G
7-Tridécanone ≥97.0% (par GC)
7-Tridécanone
Formule: C₁₃H₂₆O
MW: 198,35 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 0,825 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009543
Numéro CAS: 462-18-0
EINECS: 207-324-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2712b93e244635b9517e8fbc601f67a5dcbd8276&vid=2712b93e244635b9517e8fbc601f67a5dcbd8276&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité