8-Bromo-1-octanol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane
B1729-25G B1729-5G
TCIAB1729-25GEA 372 EUR InStock
TCIAB1729-25G TCIAB1729-5G
8-Bromo-1-octanol ≥90.0% (par GC)
8-Bromo-1-octanol
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 209,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010388
Numéro CAS: 50816-19-8
EINECS: 256-785-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c2e67cb40176b4901eb7d72761ff653dd7c0f8f&vid=6c2e67cb40176b4901eb7d72761ff653dd7c0f8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité