DL-Arabinose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0514-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAA0514-25G TCIAA0514-5G
DL-Arabinose ≥98.0% (par HPLC)
DL-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 159…160 °C
Numéro MDL: MFCD00135867
Numéro CAS: 147-81-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/44/28927944.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité