Pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0576-25ML P0576-500ML
TCIAP0576-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0576-25ML TCIAP0576-500ML
Pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: –63°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 3°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
ONU: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 14,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&vid=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité