Acide bromoacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0531-500G B0531-25G
TCIAB0531-500GEA 105 EUR InStock
TCIAB0531-500G TCIAB0531-25G
Acide bromoacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide bromoacétique
Formule: BrCH₂COOH
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…49 °C
Densité: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002678
Numéro CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
ONU: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01400
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=908eb5d562f2e7f48e399a33b5eef6dd738e807e&vid=908eb5d562f2e7f48e399a33b5eef6dd738e807e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité