Bromotriméthylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
B1087-25ML B1087-250ML B1087-5ML
TCIAB1087-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1087-25ML TCIAB1087-250ML TCIAB1087-5ML
Bromotriméthylsilane ≥95.0% (par GC)
Bromotriméthylsilane
Formule: C₃H₉BrSi
MW: 153,09 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000048
Numéro CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&vid=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité