Butyrate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0763-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0763-25ML TCIAB0763-500ML
Butyrate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Butyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: –84 °C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00009391
Numéro CAS: 623-42-7
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/89/28932689.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité