Acide chloroacétique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2123-25G C2123-500G
TCIAC2123-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC2123-25G TCIAC2123-500G
Acide chloroacétique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide chloroacétique
Formule: ClCH₂COOH
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 1,4043 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002683
Numéro CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
ONU: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e7e290ccbfa6f8aedd9c44eb91012319863809&vid=35e7e290ccbfa6f8aedd9c44eb91012319863809&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité