Chlorotriéthylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0589-100G T0589-25G T0589-5G
TCIAT0589-100GEA 139 EUR InStock
TCIAT0589-100G TCIAT0589-25G TCIAT0589-5G
Chlorotriéthylsilane ≥97.0% (par GC)
Chlorotriéthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 149°C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000507
Numéro CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2f49726370a1e3d79849dcdcbd1037226158148&vid=c2f49726370a1e3d79849dcdcbd1037226158148&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité