Chlorotriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0306-25ML C0306-500ML C0306-100ML
TCIAC0306-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0306-25ML TCIAC0306-500ML TCIAC0306-100ML
Chlorotriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Chlorotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ClSi
Point d'ébullition: 57°C
Point de fusion: -58°C
Densité: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -28°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
ONU: 1298
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457596-25
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609bf473b5db5c5490eae6a445b03453c76c1ad2&vid=609bf473b5db5c5490eae6a445b03453c76c1ad2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité