Triméthylétain chlorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Etain triméthyle chlorure
TCIAT0958-25GEA 231 EUR InStock
TCIAT0958-25G TCIAT0958-5G
Triméthylétain chlorure ≥98.0% (par GC)
Triméthylétain chlorure
Formule: C₃H₉ClSn
MW: 199,27 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000520
Numéro CAS: 1066-45-1
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/45/28995045.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité