cis-2-Pentène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1199-25ML P1199-5ML
TCIAP1199-25MLEA 344 EUR InStock
TCIAP1199-25ML TCIAP1199-5ML
cis-2-Pentène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-2-Pentène-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 0,8566 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00063208
Numéro CAS: 1576-95-0
EINECS: 216-415-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3033064842448e9d076fdd429e30f033d1277a50&vid=3033064842448e9d076fdd429e30f033d1277a50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité