Maléate de diméthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0012-25ML M0012-500ML
TCIAM0012-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0012-25ML TCIAM0012-500ML
Maléate de diméthyle ≥97.0% (par GC)
Maléate de diméthyle
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: -19°C
Densité: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008459
Numéro CAS: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&vid=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité