cis-2-Octène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0098-5ML O0098-1ML
TCIAO0098-5MLEA 193 EUR InStock
TCIAO0098-5ML TCIAO0098-1ML
cis-2-Octène ≥95.0% (par GC)
cis-2-Octène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –100.2 °C
Densité: 0,7243 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Numéro MDL: MFCD00065146
Numéro CAS: 7642-04-8
EINECS: 231-577-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae4cec5625d6fb3369a115efac76e0c79489c8e&vid=cae4cec5625d6fb3369a115efac76e0c79489c8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité