Trichloroacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0372-500GEA 187 EUR InStock
TCIAT0372-500G TCIAT0372-25G TCIAT0372-100G
Trichloroacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Trichloroacétonitrile
Formule: C₂Cl₃N
MW: 144,39 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point de fusion: –44 °C
Point d'éclair: 195°C
Numéro MDL: MFCD00001842
Numéro CAS: 545-06-2
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/46/28994646.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité