D(+)-Mannose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M0045-500G M0045-25G M0045-100G
TCIAM0045-500GEA 350 EUR InStock
TCIAM0045-500G TCIAM0045-25G TCIAM0045-100G
D(+)-Mannose ≥98.0% (par HPLC)
D(+)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133 °C
Densité: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064122
Numéro CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 14,05747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13f3d32c18ff7ed2ef2f0afd5a9bbd0fbcf5a16&vid=f13f3d32c18ff7ed2ef2f0afd5a9bbd0fbcf5a16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.5 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité