Monosulfure de tétraméthylthiurame ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0157-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0157-25G TCIAT0157-500G
Monosulfure de tétraméthylthiurame ≥98.0% (par GC)
Monosulfure de tétraméthylthiurame
Formule: C₆H₁₂N₂S₃
MW: 208,37 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00014870
Numéro CAS: 97-74-5
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/80/28994480.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité