Acide diphénylacétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0869-100GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD0869-100G TCIAD0869-25G TCIAD0869-500G
Acide diphénylacétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide diphénylacétique
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point de fusion: 142…143 °C
Numéro MDL: MFCD00004251
Numéro CAS: 117-34-0
Merck Index: 14,03316
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/73/28975973.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité