Dodécyltriéthoxysilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethoxy(dodecyl)silane
D1510-10ML D1510-25ML
TCIAD1510-10MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAD1510-10ML TCIAD1510-25ML
Dodécyltriéthoxysilane ≥95.0% (par GC)
Dodécyltriéthoxysilane
Formule: C₁₈H₄₀O₃Si
MW: 332,6 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Numéro MDL: MFCD00048437
Numéro CAS: 18536-91-9
EINECS: 242-409-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05fdc1e7063f36fd03f0426d4ccfad5dfa546696&vid=05fdc1e7063f36fd03f0426d4ccfad5dfa546696&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité