Oxalate de dibutyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Oxalic acid dibutyl ester
O0077-25ML O0077-500ML
TCIAO0077-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0077-25ML TCIAO0077-500ML
Oxalate de dibutyle ≥99.0% (par GC)
Oxalate de dibutyle
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: –29°C
Densité: 1,0099 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 122°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009442
Numéro CAS: 2050-60-4
EINECS: 218-092-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&vid=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité