Oxalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxalic acid dimethyl ester
O0080-25G O0080-500G
TCIAO0080-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0080-25G TCIAO0080-500G
Oxalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Oxalate de diméthyle
Formule: C₄H₆O₄
MW: 118,09 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: 54 °C
Densité: 1,422 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008442
Numéro CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&vid=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité