Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate d'heptadécyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA1313-10GEA 103 EUR InStock
TCIAA1313-10G
Acétate d'heptadécyle ≥98.0% (par GC)
Acétate d'heptadécyle


Formule: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056220
Numéro CAS: 822-20-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/13/28929213.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité