Acétate d'octadécyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0675-250GEA 206 EUR InStock
TCIAA0675-250G TCIAA0675-25G
Acétate d'octadécyle ≥97.0% (par GC)
Acétate d'octadécyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Point de fusion: 34,5 °C
Numéro MDL: MFCD00043649
Numéro CAS: 822-23-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/81/28928181.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité