Ethylcyclopentane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0211-1G E0211-5G
TCIAE0211-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAE0211-1G TCIAE0211-5G
Ethylcyclopentane ≥99.0% (par GC)
Ethylcyclopentane
Formule: C₇H₁₄
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: –137 °C
Densité: 0,7834 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00001389
Numéro CAS: 1640-89-7
EINECS: 216-686-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&vid=4e0707f4ccddabb091f2560239b990d492028846&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité