Sulfure d'éthyle et de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0143-100ML E0143-25ML
TCIAE0143-100MLEA 77 EUR InStock
TCIAE0143-100ML TCIAE0143-25ML
Sulfure d'éthyle et de méthyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure d'éthyle et de méthyle
Formule: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point de fusion: –104.8 °C
Densité: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –15°C
Numéro MDL: MFCD00009268
Numéro CAS: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&vid=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité