Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyltriméthoxysilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Triméthoxy(éthyl)silane

TCIAE0789-25GEA 22 EUR InStock
TCIAE0789-25G
Ethyltriméthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Ethyltriméthoxysilane


Formule: C₅H₁₄O₃Si
MW: 150,25 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00051541
Numéro CAS: 5314-55-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/90/28968190.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité