Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadécanal ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAH1296-1GEA 209 EUR InStock
TCIAH1296-1G
Hexadécanal ≥97.0% (par GC)
Hexadécanal


Formule: C₁₆H₃₂O
MW: 240,43 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00055568
Numéro CAS: 629-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité