Cetrimonium bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H0081-25G H0081-500G H0081-100G
TCIAH0081-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0081-25G TCIAH0081-500G TCIAH0081-100G
Cetrimonium bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cetrimonium bromure
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Point de fusion: 243°C
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8793e318ade2880426390ae764ade9cb3e089bd3&vid=8793e318ade2880426390ae764ade9cb3e089bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité