Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaméthyldiétain ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexa-n-methylditin, Hexamethyldistannane

H1312-1G H1312-5G
TCIAH1312-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH1312-1G TCIAH1312-5G
Hexaméthyldiétain ≥98.0% (par GC)
Hexaméthyldiétain


Formule: C₆H₁₈Sn₂
MW: 327,63 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008277
Numéro CAS: 661-69-8
EINECS: 211-549-2
ONU: 3146
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177be397bd9558d70c08fb4b7df04264c4631509&vid=177be397bd9558d70c08fb4b7df04264c4631509&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité