Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexylcyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0137-10ML H0137-25ML
TCIAH0137-10MLEA 91.3 EUR InStock
TCIAH0137-10ML TCIAH0137-25ML
Hexylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Hexylcyclohexane


Formule: C₁₂H₂₄
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,8076 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019403
Numéro CAS: 4292-75-5
EINECS: 224-294-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13dbd36ab7c672513c38e820b6d87a37fbf04a28&vid=13dbd36ab7c672513c38e820b6d87a37fbf04a28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité