Hexyltriéthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethoxy(hexyl)silane
H1158-25ML H1158-500ML
TCIAH1158-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH1158-25ML TCIAH1158-500ML
Hexyltriéthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Hexyltriéthoxysilane
Formule: C₁₂H₂₈O₃Si
MW: 248,44 g/mol
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00087744
Numéro CAS: 18166-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c36a223a3ae9172d77b549f78f57c478af75936e&vid=c36a223a3ae9172d77b549f78f57c478af75936e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité