Hexyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy(hexyl)silane
H0879-25ML H0879-500ML H0879-100ML
TCIAH0879-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0879-25ML TCIAH0879-500ML TCIAH0879-100ML
Hexyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Hexyltriméthoxysilane
Formule: C₉H₂₂O₃Si
MW: 206,36 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00039801
Numéro CAS: 3069-19-0
EINECS: 221-331-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85f10f90167f2ceb4f5dea1fe272d5afe6617735&vid=85f10f90167f2ceb4f5dea1fe272d5afe6617735&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité