Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate d'éthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Ethyle isothiocyanate

TCIAI0188-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0188-25ML
Isothiocyanate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate d'éthyle


Formule: C₃H₅NS
MW: 87,15 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: –6 °C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00004820
Numéro CAS: 542-85-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03815
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/80/28971980.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité