L(-)-Mannose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1308-1GEA 142 EUR InStock
TCIAM1308-1G
L(-)-Mannose ≥98.0% (par HPLC)
L(-)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 132 °C
Numéro CAS: 10030-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -15.0 deg (C=4, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité