Pentafluorothiophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0861-25G P0861-5G
TCIAP0861-25GEA 161 EUR InStock
TCIAP0861-25G TCIAP0861-5G
Pentafluorothiophénol ≥98.0% (par GC)
Pentafluorothiophénol
Formule: C₆HF₅S
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –24°C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004828
Numéro CAS: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&vid=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité