Sodium formiate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Sodium formiate
TCIAS0807-500GEA 34.1 EUR InStock
TCIAS0807-500G
Sodium formiate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Point de fusion: 253°C
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
Merck Index: 14,08621
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/15/28994215.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité