Formiate d'isobutyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formic acid Isobutyl ester
F0055-25ML F0055-500ML
TCIAF0055-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0055-25ML TCIAF0055-500ML
Formiate d'isobutyle ≥95.0% (par GC)
Formiate d'isobutyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0,90495 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00003293
Numéro CAS: 542-55-2
EINECS: 208-818-1
ONU: 2393
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a716bf34380e579f153a577ddac7214977c282&vid=19a716bf34380e579f153a577ddac7214977c282&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité