Formiate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formic acid isopropyl ester
F0056-25ML F0056-500ML
TCIAF0056-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAF0056-25ML TCIAF0056-500ML
Formiate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Formiate d'isopropyle
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,8826 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: –6°C
Numéro MDL: MFCD00014127
Numéro CAS: 625-55-8
EINECS: 210-901-2
ONU: 1281
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deaf621733275c7709a3ad10376e478a9c38b950&vid=deaf621733275c7709a3ad10376e478a9c38b950&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité