N,N-Diéthylformamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0506-25ML D0506-500ML D0506-100ML
TCIAD0506-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0506-25ML TCIAD0506-500ML TCIAD0506-100ML
N,N-Diéthylformamide ≥99.0% (par GC)
N,N-Diéthylformamide
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 177°C
Densité: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003287
Numéro CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b585ec202c948282af306bb85baaddf12a0385d&vid=4b585ec202c948282af306bb85baaddf12a0385d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité