Méthyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0660-25ML M0660-500ML M0660-100ML
TCIAM0660-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0660-25ML TCIAM0660-500ML TCIAM0660-100ML
Méthyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Méthyltriméthoxysilane
Formule: C₄H₁₂O₃Si
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008342
Numéro CAS: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&vid=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité