Acide nonacosanoïque ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0662-1G N0662-5G
TCIAN0662-1GEA 237 EUR InStock
TCIAN0662-1G TCIAN0662-5G
Acide nonacosanoïque ≥95.0% (par GC)
Acide nonacosanoïque
Formule: C₂₉H₅₈O₂
MW: 438,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057830
Numéro CAS: 4250-38-8
EINECS: 224-210-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12f8dc2ff1e5c975b008e141c5cdab8bc7151ce0&vid=12f8dc2ff1e5c975b008e141c5cdab8bc7151ce0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in hot Toluene within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité