Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonadécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclohexylnonadecane

N0394-25G N0394-5G
TCIAN0394-25GEA 624 EUR InStock
TCIAN0394-25G TCIAN0394-5G
Nonadécylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Nonadécylcyclohexane


Formule: C₂₅H₅₀
MW: 350,67 g/mol
Point d'ébullition: 420°C
Point de fusion: 45.2 °C
Densité: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00058954
Numéro CAS: 22349-03-7
EINECS: 244-930-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b833ffdd7e8545668854e9412578b55d5031bf9&vid=2b833ffdd7e8545668854e9412578b55d5031bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité