Calcium stéarate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0236-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0236-25G TCIAS0236-500G
Calcium stéarate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium stéarate
Formule: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607,03 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Numéro MDL: MFCD00036390
Numéro CAS: 1592-23-0
Merck Index: 14,01703
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/98/28993998.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité