Sodium stéarate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Stéarate de sodium
TCIAS0081-25GEA 33 EUR InStock
TCIAS0081-25G
Sodium stéarate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium stéarate
Formule: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306,46 g/mol
Point de fusion: 288 °C
Numéro MDL: MFCD00036404
Numéro CAS: 822-16-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,08678
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/36/28993936.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité