Anhydride stéarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0083-25G S0083-500G
TCIAS0083-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAS0083-25G TCIAS0083-500G
Anhydride stéarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride stéarique
Formule: C₃₆H₇₀O₃
Point de fusion: 72 °C
Densité: 0,855 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009004
Numéro CAS: 638-08-4
EINECS: 211-318-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31df99206f84dd2a5991b1d62fcd260c22d3fc38&vid=31df99206f84dd2a5991b1d62fcd260c22d3fc38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité