Stéarate de butyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0077-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0077-25G
Stéarate de butyle ≥97.0% (par GC)
Stéarate de butyle
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Point de fusion: 21 °C
Numéro MDL: MFCD00026669
Numéro CAS: 123-95-5
Merck Index: 14,01589
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/32/28993932.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 25.0 to 27.0 deg-C
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité