Stéarate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0079-25G S0079-250G
TCIAS0079-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAS0079-25G TCIAS0079-250G
Stéarate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Stéarate d'éthyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Point d'ébullition: 199°C
Point de fusion: 31 °C
Densité: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009006
Numéro CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&vid=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité