Stéarate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
S0080-25G S0080-500G
TCIAS0080-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAS0080-25G TCIAS0080-500G
Stéarate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Stéarate de méthyle
Formule: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009005
Numéro CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&vid=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité